Documenti fondamentali
658405
Sigma-Aldrich
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone
97%
Sinonimo/i:
(4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
107-111 °C
Stringa SMILE
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Applicazioni
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone can be used as a starting material in the synthesis of:
  • Oxazolidinone derived 2-azetidinones as metal cation sensors.
  • Serotonin receptor agonist named zolmitriptan.
  • Schiff base derived zinc metal complexes of biological importance.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
(S)-4-(4-aminobenzyl)-2-oxazolidinone based 2-azetidinones for antimicrobial application and luminescent sensing of divalent metal cations
Baruah S, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 57, 2498?2511-2498?2511 (2020)
Convenient and Industrially Viable Process for Preparation of Zolmitriptan
Neelakandan K, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(S1), E332-E334 (2014)