Documenti fondamentali
658375
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxane-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
134-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2,(H,10,11)
JWZQJTGQFHIRFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)