Documenti fondamentali
656976
Sigma-Aldrich
L-2-Aminoadipic Acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminohexanedioic acid-1-13C, L-Homoglutamic acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
HO2C(CH2)3CH(NH2)13CO2H
Peso molecolare:
162.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
PM
162.15 by atom % calculation
Punto di fusione
203-205 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1/i6+1
OYIFNHCXNCRBQI-JGTYJTGKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)