Documenti fondamentali
656712
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
95%
Sinonimo/i:
(3R)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
95%
Livello qualitativo
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D +14°, c = 1 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.4650 (lit.)
P. ebollizione
166 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.1 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
51.7 °C - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)