Documenti fondamentali
655686
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-1,2,6-13C3
≥95 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C3H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥95 atom % 13C
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[13c]1[13cH]cc(c[13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i3+1,4+1,6+1
BTJIUGUIPKRLHP-JYLXJXPXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
336.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
169 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)