Documenti fondamentali
653861
Sigma-Aldrich
2-Methyloctadecanoic acid
97%
Sinonimo/i:
(±)-2-Methylstearic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H38O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.50
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
55.2-59 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
GBZDALHFANHWOF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)