Documenti fondamentali
649074
Sigma-Aldrich
Tricyclopentylphosphine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H27P
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.35
Beilstein:
956779
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12350000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
0.979 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C1CCC(C1)P(C2CCCC2)C3CCCC3
InChI
1S/C15H27P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h13-15H,1-12H2
DHWBYAACHDUFAT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cocatalyst for:
  • Nickel-catalyzed cycloaddition of enones and alkynes
  • Rhodium-catalyzed allylation of aldehydes with homoallylic alcohols
  • Hydrocarbamoylation of alkynes by nickel/Lewis-acid catalysis
  • Alkenylation of imidazoles by nickel/Lewis acid catalysis
  • Palladium-catalyzed Negishi cross-coupling reactions
  • PHosphine-catalyzed synthesis of 6-substituted 2-pyrones
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)