648744
Mandelamide
97%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-2-phenylacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
133-137 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,10H,(H2,9,11)
MAGPZHKLEZXLNU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)