647802
Silicon
wafer (single side polished), <100>, N-type, contains phosphorus as dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
Sinonimo/i:
Silicon element
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
Livello qualitativo
contiene
phosphorus as dopant
diam. × spessore
3 in. × 0.5 mm
P. ebollizione
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1240 °C
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Caratteristiche del semiconduttore
<100>, N-type
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Proprietà fisiche
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Building and Engineering Micro/Nano Architectures of Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronic Applications
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Protocolli
Negative Photoresist Procedure
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
647802-1EA | 4061832731148 |
647802-5EA |