646458
Oleic acid-1,2,3,7,8,9,10-13C7
99 atom % 13C, 96% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
96% (CP)
P. ebollizione
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13.4 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1,11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
ZQPPMHVWECSIRJ-ZNACGWQSSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)