Key Documents
646210
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyguanosine-13C10,15N5 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
dGTP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C10H1415N5Na2O13P3
Peso molecolare:
566.04
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+15
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)