Documenti fondamentali
648620
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
dAMP-13C10,15N5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C10H12Na215N5O6P
Peso molecolare:
390.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom %
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+15
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][13C]1([H])[13C@]([H])(O)[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O[13C@]1([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])[H]
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)