Documenti fondamentali
644609
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
191-195 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)