Key Documents
644595
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6(methylamino)purine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6ClN5
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNc1nc(Cl)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6ClN5/c1-8-4-3-5(10-2-9-3)12-6(7)11-4/h2H,1H3,(H2,8,9,10,11,12)
RIAVUEFUPHOGJY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)