Key Documents
643521
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-methylnicotinonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
108-112 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Cc1cc(Cl)nc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H4Cl2N2/c1-4-2-6(8)11-7(9)5(4)3-10/h2H,1H3
LSPMHHJCDSFAAY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)