Key Documents
63879
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
Sinonimo/i:
Mercury disposal kit
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Applicazioni
Rapid absorber for safe disposal of mercury
Confezionamento
Emergency kit with 100 g Mercurisorb incl. disposable gloves, minishovel and brush, disposable pipettes in a compact plastic case.
Note legali
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)