Documenti fondamentali
637947
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Ethylene-2-13C bromohydrin
About This Item
Formula condensata:
Br13CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[13CH2]Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1
LDLCZOVUSADOIV-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)