Documenti fondamentali
636886
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoro-α-(1H-1,2,4-triazolyl)acetophenone
95%
Sinonimo/i:
1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7F2N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
103-107 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
Fc1ccc(c(F)c1)C(=O)Cn2cncn2
InChI
1S/C10H7F2N3O/c11-7-1-2-8(9(12)3-7)10(16)4-15-6-13-5-14-15/h1-3,5-6H,4H2
XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)