Documenti fondamentali
634131
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
nanopowder, <25 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aluminum titanium oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al2TiO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98.5% trace metals basis
Stato
nanopowder
Dimensione particelle
<25 nm (BET)
Stringa SMILE
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Used as a barrier material on β-silicon nitride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.