617415
Carbonyl-13C,18O sulfide
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13C18OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
gas
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[18O]=[13C]=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i1+1,2+2
JJWKPURADFRFRB-RGIGPVFXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)