617229
Dimethyl [2-oxo-2-(cyclohexyl-d11)ethyl]phosphonate
98 atom % D
Sinonimo/i:
Dimethyl (2-cyclohexyl-d11-2-oxoethyl)phosphonate
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)CP(=O)(OC)OC)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H19O4P/c1-13-15(12,14-2)8-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h9H,3-8H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,9D
FTZNMXSYERMMBC-QFAYMVOLSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)