Key Documents
617164
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane-d6
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
ClCD2CD2CD2Br
Peso molecolare:
163.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
144-145 °C (lit.)
Densità
1.652 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
MFESCIUQSIBMSM-NMFSSPJFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>284.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 140 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)