Documenti fondamentali
616958
Sigma-Aldrich
Enalaprilat-(phenyl-d5)
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18D5H19N2O5
Peso molecolare:
353.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
PM
353.34 by atom % calculation
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1/i2D,3D,4D,6D,7D
LZFZMUMEGBBDTC-HJJZLVALSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)