Documenti fondamentali
615943
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-5,5,5-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-5,5,5-d3, L-Leucine-5,5,5-d3, N-Fmoc
About This Item
Formula condensata:
CD3CH(CH3)CH2CH(NH-Fmoc)CO2H
Peso molecolare:
357.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Attività ottica
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
152-156 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3/t13?,19-
CBPJQFCAFFNICX-VWCYLIGHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)