615714
tert-Butyl methyl ether-d12
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(CD3)3COCD3
Peso molecolare:
100.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
55-56 °C
Densità
0.840 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+12
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3
BZLVMXJERCGZMT-MGKWXGLJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?