Documenti fondamentali
614955
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-OD
99 atom % D
Sinonimo/i:
Cyclohexan(ol-d), Cyclohexyl alcohol-OD
About This Item
Formula condensata:
C6H11OD
Peso molecolare:
101.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
P. ebollizione
160-161 °C (lit.)
Punto di fusione
20-22 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i7D
HPXRVTGHNJAIIH-WHRKIXHSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)