614130
Deoxycholic acid-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
3a,12a-Dihydroxy-5ß-cholanic acid-2,2,4,4-d4, 7-Deoxycholic acid,-2,2,4,4-d4, Desoxycholic acid-2,2,4,4-d4
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
171-174 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2
KXGVEGMKQFWNSR-FCSCGBJGSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?