Documenti fondamentali
613983
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d3
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3CO2NH4
Peso molecolare:
80.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
110-112 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC(C([2H])([2H])[2H])=O.N
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;
USFZMSVCRYTOJT-NIIDSAIPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)