Documenti fondamentali
612731
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Formula condensata:
GdCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Concentrazione
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
3 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Stringa SMILE
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Caratteristiche e vantaggi
1H homogeneity
Quantità
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)