Key Documents
609927
Sigma-Aldrich
Urea-18O
95 atom % 18O
About This Item
Formula condensata:
H2NC18ONH2
Peso molecolare:
62.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
95 atom % 18O
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
NC(N)=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i4+2
XSQUKJJJFZCRTK-DOMIDYPGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)