Documenti fondamentali
609234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-L-alanine-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH(15NH2)CO2H
Peso molecolare:
124.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
156-157 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
ASBJGPTTYPEMLP-REOHCLBHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)