Documenti fondamentali
607940
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6,d10
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
(13CD3)213CD13CD213CD(NH2)13CO2H
Peso molecolare:
147.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+16
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1D3,2+1D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1
ROHFNLRQFUQHCH-MMDPJQIISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)