Documenti fondamentali
607800
Sigma-Aldrich
L-Alanine-13C3, d4
98 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CD313CD(NH2)13CO2H
Peso molecolare:
96.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
315 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
O[13C]([13C](N)([2H])[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D3,2+1D,3+1
QNAYBMKLOCPYGJ-MATZGMSTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)