Key Documents
607517
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-1-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CD313COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.51
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
P. eboll.
52 °C (lit.)
Punto di fusione
-112 °C (lit.)
Densità
1.160 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[13C](C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3,2+1
WETWJCDKMRHUPV-HZPPXAECSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)