299073
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11.4 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.37 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3
QTBSBXVTEAMEQO-KQORAOOSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)