Documenti fondamentali
607312
Sigma-Aldrich
Guanidine-13C,15N3 hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H15N13C(15NH2)2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
185-189 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl[H].[15NH2][13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
PJJJBBJSCAKJQF-UJNKEPEOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)