Key Documents
606154
Sigma-Aldrich
Vanillin-(methoxy-13C)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxy-13C-benzaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC7H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. eboll.
170 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]Oc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i1+1
MWOOGOJBHIARFG-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.