Documenti fondamentali
604984
Sigma-Aldrich
DL-Glutamic acid-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
HO213C(13CH2)213CH(NH2)13CO2H
Peso molecolare:
152.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Punto di fusione
185 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
N[13CH]([13CH2][13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
WHUUTDBJXJRKMK-CVMUNTFWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)