Documenti fondamentali
604518
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
Sinonimo/i:
3-Methyl-1,3-butadiene-2-13C, Isoprene-3-13C
About This Item
Formula condensata:
H2C=13CHC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
contiene
p-tert-butylcatechol as stabilizer
P. ebollizione
34 °C (lit.)
Punto di fusione
-146 °C (lit.)
Densità
0.681 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(=C)[13CH]=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i4+1
RRHGJUQNOFWUDK-AZXPZELESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-65.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-54 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)