Documenti fondamentali
604445
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-α-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
[-13CH(C6H5)CH2-]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1 (per repeating unit)
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6