Documenti fondamentali
603465
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
sec-Phenethyl-1-13C alcohol
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
204 °C/745 mmHg (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.020 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i7+1
WAPNOHKVXSQRPX-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)