603325
Methylamine-13C
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
P. ebollizione
-6.3 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]N
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1+1
BAVYZALUXZFZLV-OUBTZVSYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)