Documenti fondamentali
600156
Sigma-Aldrich
Methane-13C
30 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled methane
About This Item
Formula condensata:
13CH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
17.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Densità del vapore
0.55 (vs air)
Purezza isotopica
30 atom % 13C
PM
16.34 by atom % calculation (30 atom % 13C)
P. ebollizione
−161 °C (lit.)
Punto di fusione
−183 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-306.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-188 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)