Key Documents
595489
Sigma-Aldrich
Iodoacetic acid-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
I13CH213CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
tecniche
protein expression: suitable
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13CH2]I
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
JDNTWHVOXJZDSN-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)