Documenti fondamentali
592587
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3NHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
114-118 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)