Key Documents
591513
Sigma-Aldrich
Phenol-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
P. eboll.
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.082 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Oc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1+1
ISWSIDIOOBJBQZ-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Andreyah L Pope et al.
Structure (London, England : 1993), 28(9), 1004-1013 (2020-05-30)
Despite high-resolution crystal structures of both inactive and active G protein-coupled receptors (GPCRs), it is still not known how ligands trigger the large structural change on the intracellular side of the receptor since the conformational changes that occur within the