Documenti fondamentali
591157
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13C4C6H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
c1ccc2[13cH][13cH][13cH][13cH]c2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1+1,2+1,5+1,6+1
UFWIBTONFRDIAS-MAUGHLKVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)