Documenti fondamentali
493082
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CC9H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
c1ccc2[13cH]cccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i5+1
UFWIBTONFRDIAS-HOSYLAQJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)