Documenti fondamentali
590428
Sigma-Aldrich
1-Iodobutane-d9
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Butyl-d9 iodide
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)2CD2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
P. ebollizione
130-131 °C (lit.)
Punto di fusione
-103 °C
Densità
1.696 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
KMGBZBJJOKUPIA-YNSOAAEFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)