Documenti fondamentali
589624
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HS13CH213CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
157 °C (lit.)
Densità
1.142 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13CH2][13CH2]S
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
DGVVWUTYPXICAM-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)